Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones, revestimiento de caucho con lámina de PTFE blanco 14B Código de producto.: 11503532
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones, revestimiento de caucho con lámina de PTFE blanco 14B
Código de producto. 11503532 Tienda Fisherbrand Productos
2 ml, 38 mm, 12 mm, paquete de 288
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
Altura (métrico):
31 mm
38 mm
43 mm
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
94 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15mm
15 mm
17mm
19 mm
21 mm
25 mm
28mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
144 PCS
200 PCS
72 PCS
paquete de 144
paquete de 200
paquete de 288
paquete de 72
Código de producto. 11503532
Solo quedan undefined
Edge
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Los viales para muestras transparentes de vidrio borosilicatado tipo 1 Clase A con tapones integrados Fisherbrand™ incluyen tapones fenólicos de color negro integrados con revestimiento de PolyCone o revestimiento de caucho de color blanco con exterior de PTFE.
Los viales para muestras transparentes de vidrio borosilicatado tipo 1 Clase A con tapones integrados Fisherbrand™ incluyen tapones fenólicos de color negro integrados con revestimiento de PolyCone o revestimiento de caucho de color blanco con exterior de PTFE.
  • Envasados en bandejas particionadas
  • También disponibles: viales prelimpiados de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) para análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA), con o sin certificación, y equipados con tapones con parte superior abierta de polipropileno blanco con septo de silicona con exterior de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación A
Material (revestimiento) Caucho acolchado con teflón
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio borosilicatado (Tipo 1 Clase A)
Esterilidad No estéril
Desechables
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz
N.° por paquete 288
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Ajustado
Altura (métrico) 38 mm
Cantidad 288/Paq.
Certificaciones/conformidad ASTM, USP Tipo I
Tipo Vial
Tamaño del tapón 8-425
Para utilizar con (equipo) Análisis de orgánicos volátiles
Título del producto
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones, revestimiento de caucho con lámina de PTFE blanco 14B >