Learn More
Ismatec™ Tubos estándar Tygon ST
Manipule prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio con estos tubos Tygon. Los tubos estándar Ismatec™ Tygon ST se han formulado para ofrecer resistencia a la fatiga por flexión y a la abrasión.
Marca: Ismatec™ SC0535T
Detalles adicionales : Peso : 2.09700kg
Descripción
- Tubos Tygon ST R-3603
- Termoplástico, material basado en PVC con plastificador
- Flexibles, firmes, transparentes
- Tubos completos y baratos
- Alta resistencia a productos químicos
- Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (FDA)
- Resistente a casi todos los productos químicos inorgánicos
- Insípidos
- Pared interior lisa y pulida.
- Baja permeabilidad a los gases
- No se deterioran ni oxidan
- Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Tubos estándar | |
8 mm | |
14,4 mm | |
3,2 mm | |
Para aplicaciones generales de laboratorio | |
1 unidad | |
Bajo | |
Transparente | |
de 74 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Tygon ST | |
1500 cm | |
bomba | |
-50 °C | |
Resistente a los ácidos, los álcalis y casi todos los productos químicos inorgánicos | |
Lixiviación potencial de plastificadores, vida corta de servicio | |
Buena |