Learn More
Ismatec™ Tubos estándar Tygon ST
Manipule prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio con estos tubos Tygon. Los tubos estándar Ismatec™ Tygon ST se han formulado para ofrecer resistencia a la fatiga por flexión y a la abrasión.
266.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubos estándar
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Tygon ST
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con bomba
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
10423622
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
SC0535T
8 mm 14,4 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Tygon ST R-3603 Tubing
  • Thermoplastic, PVC-based material with plasticizer
  • Flexible, firm, transparent
  • Inexpensive all-round tubing
  • High chemical resistance
  • Meets FDA criteria
  • Resistant to almost all inorganic chemicals
  • Tasteless
  • Smooth polished inner wall
  • Low gas permeability
  • Non-aging and non-oxidizing
  • High dielectric constant
Especificaciones
Especificaciones
Tubos estándar
Tygon ST
bomba
-50 °C
Resistente a los ácidos, los álcalis y casi todos los productos químicos inorgánicos
Lixiviación potencial de plastificadores, vida corta de servicio
Buena
Esterilizable en autoclave
1500 cm
Para aplicaciones generales de laboratorio
1 unidad
Bajo
Transparente
de 74 °C