Learn More
Ismatec™ Tygon™ ST Extension Tubing
Inexpensive, all around extension tubing for general laboratory applications. Ismatec™ Tygon™ ST Extension Tubing is for 2- and 3-stop tubing.
Marca: Ismatec™ SC0046T
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Transparentes.
- Resistentes a casi todos los productos químicos inorgánicos.
- Insípidos.
- Pared interior lisa y pulida.
- Baja permeabilidad a los gases.
- No se deterioran ni oxidan.
- Alta constante dieléctrica.
- Posible lixiviación del plastificante.
- Aplicaciones
- Ácidos: Buena
- Soluciones alcalinas: Buena
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: razonable
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Excelente
- Medios estériles: Limitada
- Cumple con: FDA 21 CFR1,5.3,0
- Esterilización
- Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C; los tubos parecerán lechosos.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- No se recomiendan para el uso con carbohidratos
Especificaciones
Tubos de extensión | |
Esterilizable en autoclave | |
10 m | |
-50 °C | |
CO2 360, O2 80, N2 40 | |
Transparente | |
de 74 °C |
FDA 21 CFR 175.300 | |
Tygon | |
Aplicaciones generales de laboratorio, tubos de 2 y 3 tapones. | |
2,29mm de diámetro interior | |
Posible lixiviación del plastificante. | |
Buena |