Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión Tygon™ ST
Descripción
- Transparentes.
- Resistentes a casi todos los productos químicos inorgánicos.
- Insípidos.
- Pared interior lisa y pulida.
- Baja permeabilidad a los gases.
- No se deterioran ni oxidan.
- Alta constante dieléctrica.
- Posible lixiviación del plastificante.
- Aplicaciones
- Ácidos: Buena
- Soluciones alcalinas: Buena
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: razonable
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Excelente
- Medios estériles: Limitada
- Cumple con: FDA 21 CFR1,5.3,0
- Esterilización
- Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C; los tubos parecerán lechosos.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- No se recomiendan para el uso con carbohidratos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 175.300 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Tygon |
| Longitud global (métrico) | 10 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones generales de laboratorio, tubos de 2 y 3 tapones. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Tamaño de los tubos | 0,25mm de diámetro interior |
| Permeabilidad a los gases | CO2 360, O2 80, N2 40 |
| Limitaciones | Posible lixiviación del plastificante. |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |