Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ B-44-3 Tubing
Flexible Tygon™ S3™ B-44-3 Tubing for beverage transfer and dispensing.
131.00€ - 191.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Criterios de la FDA CFR parte 175.300, 3-A y NSF, la ley japonesa de sanidad alimentaria n.° 370/1959, REACH, 1935/2004/CE y 10/2011/UE, 3-A, NSF, Japan Food Sanitation Law #370/1959, REACH, 1935/2004/EC, 10/2011/EU |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon |
Elongación | 390 % |
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Presión máxima | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Presión máxima | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12636976
|
Saint Gobain Life Sciences
AAB00013 |
15,2 m | 60 psi | 4,8 mm | 9,5 mm |
191.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15440813
|
Saint Gobain Life Sciences
AAB00017 |
15,2 m | 34 psi | 6,4 mm | 9,5 mm |
131.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15104073
|
Saint Gobain Life Sciences
AAB00027 |
15,2 m | 25 psi | 9,5 mm | 12,7 mm |
176.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Tygon S3™ B-44-3 tubing for beverage transfer from Saint-Gobain is phthalate-free and specifically formulated to ensure it does not affect the taste nor odor of liquids moving through it, including soft drinks and juices. It is non-wetting, which allows it to completely drain and flush clean with ease, and its glass-like clarity makes it easy to monitor and adjust the beverage flow during processing.
- Clear as glass for easy visual monitoring of flow
- Lightweight and flexible for easy, quick installation
- Broad chemical resistance
- Non-wetting properties allow easy cleaning and complete drainage
- Contains no BPA or phthalates
Typical Applications
- Food and Beverage transfer
- Food and Beverage dispensing
Especificaciones
Tubing | |
Esterilizable en autoclave | |
390 % | |
Dispensación de bebidas, bolsas en caja, procesamiento de lácteos, dispensación de alimentos, transferencia de bebidas | |
-45 °C | |
Non-sterile | |
63 (Shore A) | |
de 79 °C |
Criterios de la FDA CFR parte 175.300, 3-A y NSF, la ley japonesa de sanidad alimentaria n.° 370/1959, REACH, 1935/2004/CE y 10/2011/UE, 3-A, NSF, Japan Food Sanitation Law #370/1959, REACH, 1935/2004/EC, 10/2011/EU | |
Tygon | |
Food and beverage dispensing | |
-49°F | |
250 lb-f/in | |
Transparente | |
165 °F |