Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ B-44-3 Tubing
Código de producto. 15104073
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,37 in, 9,5 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
Longitud global (métrico):
15,2 m
Presión máxima:
25 psi
34 psi
60 psi
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. 15104073
Marca: Saint Gobain Life Sciences AAB00027
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Flexible Tygon™ S3™ B-44-3 Tubing for beverage transfer and dispensing.
Tygon S3™ B-44-3 tubing for beverage transfer from Saint-Gobain is phthalate-free and specifically formulated to ensure it does not affect the taste nor odor of liquids moving through it, including soft drinks and juices. It is non-wetting, which allows it to completely drain and flush clean with ease, and its glass-like clarity makes it easy to monitor and adjust the beverage flow during processing.
  • Clear as glass for easy visual monitoring of flow
  • Lightweight and flexible for easy, quick installation
  • Broad chemical resistance
  • Non-wetting properties allow easy cleaning and complete drainage
  • Contains no BPA or phthalates
Typical Applications
  • Food and Beverage transfer
  • Food and Beverage dispensing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad Criterios de la FDA CFR parte 175.300, 3-A y NSF, la ley japonesa de sanidad alimentaria n.° 370/1959, REACH, 1935/2004/CE y 10/2011/UE, 3-A, NSF, Japan Food Sanitation Law #370/1959, REACH, 1935/2004/EC, 10/2011/EU
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,375 in
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 1/2 pulg, 12,7 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (imperial) 0,062 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Elongación 390 %
Para utilizar con Food and beverage dispensing
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de bebidas, bolsas en caja, procesamiento de lácteos, dispensación de alimentos, transferencia de bebidas
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -49 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Cantidad de embalaje 1 Ea.
Propiedades de resistencia 250 lb-f/in
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Dureza 63 (Shore A)
Flexibility 51 mm bend radius
Presión máxima 25 psi
Nivel de vacío 759,46 mm (11 pulgadas) Hg (a 22,7 °C [73 °F])
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 79 °C
Tipo de producto Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis