Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon LFL
Fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, is nontoxic, and transparent. Tygon™ S3™ E-LFL 3-Stop Pump Tubing has the longest flexible life of all Tygon™ clear tubing.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Pump Tubing |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, NSF-51, Criterios de la FDA |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Material | Tygon LFL |
Grosor (imperial) | 0.03 in. |
Código de producto | Marca | Código de color | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de color | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11876870
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-14-ND |
Verde/verde | 1,85 mm | 3,57 mm |
en la oferta
paquete de 60 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15131743
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-14-ND |
Verde/verde | 1,85 mm | 3,57 mm |
en la oferta
paquete de 12 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11856880
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-18-ND |
Violeta/blanco | 2,79 mm | 4,48 mm |
en la oferta
paquete de 60 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15161723
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-09-ND |
Blanco/blanco | 1,02 mm | 2,72 mm |
en la oferta
paquete de 12 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Para bombas periestálticas Masterflex, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow..• Muy débil tolerancia dimensional
• Tubo con 2 o 3 paradas o rollo 30 m
Especificaciones
Pump Tubing | |
Autoclavable | |
0.03 in. | |
12/pack | |
56 (Shore A) |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, NSF-51, Criterios de la FDA | |
Tygon LFL | |
0,85 mm | |
Transparente | |
Very Flexible |