Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon LFL
Fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, is nontoxic, and transparent. Tygon™ S3™ E-LFL 3-Stop Pump Tubing has the longest flexible life of all Tygon™ clear tubing.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 070602-09-ND
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15161723
  • 118.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La mayor vida flexible de cualquier tubo Tygon™ transparente, reduce el tiempo de inactividad debido a un fallo de la bomba
  • Amplia resistencia química
  • Excelente para aplicaciones de laboratorio. Se puede esterilizar en autoclave.
  • Adecuado para aplicaciones de alta pureza
  • Espalación de partículas extremadamente baja
  • Fiable para aplicaciones de fluidos sensibles
  • Cumple con los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 y FDA
  • No contiene BPA ni ftalato
Especificaciones
Especificaciones
Pump Tubing
Blanco/blanco
0.04 in.
Tygon LFL
0.03 in.
12/paq.
56 (Shore A)
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, NSF-51, Criterios de la FDA
Autoclavable
1,02 mm
2,72 mm
0,85 mm
Transparente
Very Flexible