Learn More
Masterflex™ Tygon™ High Purity Tubing
Ideal for sensitive fluid transfer applications requiring high purity
Marca:  Masterflex™ 95635-51
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447593
  • 261.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideales para aplicaciones de transferencia de fluidos sensibles que requieren alta pureza
  • Tubos transparentes Tygon 2475.
  • Superficie interior lisa y sin plastificadores (inhibe la acumulación de partículas y la proliferación bacteriana).
  • Deseche de forma segura mediante incineración.
  • No tóxicos.
  • La resina cumple con la FDA y cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23.
  • Los tubos se fabrican conforme a GMP.
  • Intervalo de temperatura: De - 70 a 54 °C.
  • Esterilice con óxido de etileno o irradiación gamma.
Especificaciones
Especificaciones
Resina: 3A; FDA; USP; sin ftalato; Farmacopea Europea; sin DEHP; ADCF; NSF-51; NSF-61
Tygon
1,6 mm
- 70 °C
Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o mediante irradiación
125 °F
1/8 pulg
1/4 pulg
-103 °F
6,09 m (50 pies) por pack
50 psi
de 52 °C