Learn More
Masterflex™ Tygon™ High Purity Tubing
Ideal for sensitive fluid transfer applications requiring high purity
261.00€ - 734.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Resina: 3A; FDA; USP; sin ftalato; Farmacopea Europea; sin DEHP; ADCF; NSF-51; NSF-61 |
---|---|
Material | Tygon |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -103 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 70 °C |
Cantidad de embalaje | 6,09 m (50 pies) por pack |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15447593
|
Masterflex™
95635-51 |
1/8 pulg |
261.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15417603
|
Masterflex™
95635-58 |
3/4 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Ideales para aplicaciones de transferencia de fluidos sensibles que requieren alta pureza
- Transparent Tygon 2475 tubing.
- Plasticizer free, smooth inner surface (inhibits particulate build-up and bacterial growth).
- Safely dispose of through incineration.
- Nontoxic.
- Resin is FDA compliant and meets USP 23 Class VI requirements.
- Tubing is manufactured according to GMP.
- Temperature range: -94 to +130°F (-70 to 54°C).
- Sterilize with ethylene oxide or gamma irradiation.
Especificaciones
Resina: 3A; FDA; USP; sin ftalato; Farmacopea Europea; sin DEHP; ADCF; NSF-51; NSF-61 | |
-103 °F | |
6,09 m (50 pies) por pack | |
de 52 °C |
Tygon | |
- 70 °C | |
125 °F |