Learn More
Masterflex™ Tygon™ High Purity Tubing
Ideal for sensitive fluid transfer applications requiring high purity
Marca: Masterflex™ 95635-58
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
Ideales para aplicaciones de transferencia de fluidos sensibles que requieren alta pureza
- Tubos transparentes Tygon 2475.
- Superficie interior lisa y sin plastificadores (inhibe la acumulación de partículas y la proliferación bacteriana).
- Deseche de forma segura mediante incineración.
- No tóxicos.
- La resina cumple con la FDA y cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23.
- Los tubos se fabrican conforme a GMP.
- Intervalo de temperatura: De - 70 a 54 °C.
- Esterilice con óxido de etileno o irradiación gamma.
Especificaciones
Resina: 3A; FDA; USP; sin ftalato; Farmacopea Europea; sin DEHP; ADCF; NSF-51; NSF-61 | |
Tygon | |
3,175 mm | |
- 70 °C | |
Óxido de etileno y gamma | |
125 °F |
3/4 pulg | |
1,0 in | |
-103 °F | |
6,09 m (50 pies) por pack | |
21 psi | |
de 52 °C |