Learn More
Masterflex™ Transfer Tubing, Tygon™ 2475 I.B., High Purity Reinforced
Ideal for pharmaceutical and cosmetic processing, deionized water systems, cell harvest and media process systems, chemical transfer, preservative and sterile fill lines.
Marca: Masterflex™ 95360-55
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
- Formulación: Tygon 2475 I.B.
- Superficie interior lisa y sin plastificadores (inhibe la acumulación de partículas y la proliferación bacteriana).
- No tóxicos
- Transparentes.
- La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550) y cumple con los criterios de la NSF.
- Los tubos se fabrican conforme a GMP
- Intervalo de temperatura: De -70 °C a +52 °C.
- Esterilice con óxido de etileno o irradiación gamma
Especificaciones
Resina: 3A; FDA; USP; sin ftalato; Farmacopea Europea; sin DEHP; ADCF; NSF-51; NSF-61 | |
Tygon | |
4,76 mm | |
- 70 °C | |
Gamma, hasta 2,5 MRad | |
125 °F |
25,4 mm | |
35 mm | |
-94 °F | |
6,09 m (50 pies) por pack | |
125 psi | |
de 52 °C |