Learn More
Masterflex™ Transfer Tubing, Tygon™ 2475 I.B., High Purity Reinforced
Ideal for pharmaceutical and cosmetic processing, deionized water systems, cell harvest and media process systems, chemical transfer, preservative and sterile fill lines.
675.00€ - 1035.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Resina: 3A; FDA; USP; sin ftalato; Farmacopea Europea; sin DEHP; ADCF; NSF-51; NSF-61 |
---|---|
Material | Tygon |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -94 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | de -70 °C |
Cantidad de embalaje | 15,24 m (50 pies)/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11734688
|
Masterflex™
95360-51 |
9,6 mm |
675.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15497553
|
Masterflex™
95360-55 |
25,4 mm |
1035.00€
25 pies |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Formulation: Tygon 2475 I.B.
- Plasticizer free, smooth inner surface (inhibits particulate build-up and bacterial growth)
- Nontoxic
- Transparent.
- Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550) and meets NSF criteria
- Tubing is manufactured according to GMP
- Temperature range: -94 to +125°F (-70 to +52°C).
- Sterilize with ethylene oxide or gamma irradiation
Especificaciones
Resina: 3A; FDA; USP; sin ftalato; Farmacopea Europea; sin DEHP; ADCF; NSF-51; NSF-61 | |
-94 °F | |
15,24 m (50 pies)/paq. | |
125 °F |
Tygon | |
de -70 °C | |
Gamma, hasta 2,5 MRad | |
de 52 °C |