Learn More
Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-stop Tubing
Specialized 3-stop tubing for hydrocarbons, petroleum products and distillates. Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
59.20€ - 159.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de 3 tapones |
---|---|
Material | Tygon HC |
Longitud global (métrico) | 40 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Para hidrocarburos, productos petrolíferos y destilados Casetes MS/CA. |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -37 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10520503
|
Ismatec™
SC0288A |
DI de 0,51mm, DE de 2,33mm |
159.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10695743
|
Ismatec™
SC0289A |
DI de 0,64mm, DE de 2,46mm |
159.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10328332
|
Ismatec™
SC0290A |
DI de 0,76mm, DE de 2,44mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Specially formulated to transport hydrocarbons, petroleum products and distillates.
- Ideal for gasoline, kerosene, heating oils, cutting liquids and coolants based on glycols
- High dielectric constant.
- Low gas permeability.
- Not recommended for strong acids and alkalies, foodstuffs, beverages and medicines.
- Potential leaching of plasticizers.
- Applications
- Acids: Limited
- Alkaline solutions: Not recommended
- Solvents: Not recommended
- Pressure: Good
- Vacuum: Good
- Viscous media: Excellent
- Sterile media: Limited
- Sterilization: Not recommended.
Especificaciones
Tubos de 3 tapones | |
40 cm | |
-37 °C | |
CO2 100, O2 22, N2 12 | |
Amarillo translúcido | |
de 74 °C |
Tygon HC | |
Para hidrocarburos, productos petrolíferos y destilados Casetes MS/CA. | |
12 uds./paq. | |
No se recomiendan para ácidos fuertes y alcalinos, alimentos, bebidas ni medicamentos. Posible lixiviación del plastificante. | |
Buena |