Learn More
Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-stop Tubing
Specialized 3-stop tubing for hydrocarbons, petroleum products and distillates. Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
Marca: Ismatec™ SC0289A
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Formulados especialmente para el transporte de hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados.
- Ideales para gasolina, queroseno, aceites de calefacción, líquidos de corte y refrigerantes a base de glicoles
- Alta constante dieléctrica.
- Baja permeabilidad a los gases.
- No se recomiendan para ácidos fuertes y alcalinos, alimentos, bebidas ni medicamentos.
- Posible lixiviación del plastificante.
- Aplicaciones
- Ácidos: Limitada
- Soluciones alcalinas: No se recomienda
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: Buena
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Excelente
- Medios estériles: Limitada
- Esterilización: No se recomienda.
Especificaciones
Tubos de 3 tapones | |
Tygon HC | |
Para hidrocarburos, productos petrolíferos y destilados Casetes MS/CA. | |
12 uds./paq. | |
CO2 100, O2 22, N2 12 | |
Amarillo translúcido | |
de 74 °C |
Código de color: Naranja-blanco | |
40 cm | |
-37 °C | |
DI de 0,64mm, DE de 2,46mm | |
No se recomiendan para ácidos fuertes y alcalinos, alimentos, bebidas ni medicamentos. Posible lixiviación del plastificante. | |
Buena |