Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Tubing
Tygon™ E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
Marca: Saint Gobain Life Sciences ACF00038
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Sin ftalatos
- Duraderos y resistentes a la corrosión
- Transparente
- Las paredes interiores lisas evitan el bloqueo o la acumulación
- Buena resistencia química
- Esterilizable en autoclave
- No oxidante y no contaminante
Especificaciones
Tubing | |
Tygon E-3603 | |
Adecuado para muchas aplicaciones, como alimentos y bebidas y laboratorios | |
35psi |
Esterilizable en autoclave | |
11.1 mm | |
Transparente |