Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ E-3603
Código de producto. p-200019976
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0.157 in., 4 mm
0.315 in., 8 mm
11,1 mm
0.88 in., 22,3 mm
1,25 in, 31,8 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
15108106 0.315 in., 8 mm 15 metros
15690211 0.157 in., 4 mm 15 metros
10140121 0.88 in., 22,3 mm 15 metros
15610221 11,1 mm 15 metros
15517995 1,25 in, 31,8 mm 15 metros
5 options
Código de producto. 15108106
Marca: Saint Gobain Life Sciences ACF00012S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tygon™ E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
Tygon™ E-3603 tubing from Saint-Gobain is crystal clear and flexible, handling virtually all organic chemicals found in the modern laboratory. It is non-oxidizing and non-contaminating, making it an ideal choice for a variety of applications. Tygon™ E-3603 has high tolerances and lot-to-lot consistency, which will yield reproducible results in your laboratory. It is non-toxic and non-contaminating, and less permeable than rubber tubing. The glassy-smooth inner bore helps prevent buildup to facilitate cleaning.
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Non-toxic and non-contaminating
  • Smooth, polished inner wall
  • Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
  • Contains no BPA or phthalates
  • Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, NSF 51, EU Food, Japan Food, California Prop 65, USP Class VI
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,031 in
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Tygon E-3603
Diámetro exterior (imperial) 0.315 in., 8 mm
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.0625 in.
Grosor (métrico) 1.5875 mm
Para utilizar con Food and beverage dispensing
Para utilizar con (aplicación) Para condensadores, estufas microbiológicas, desecadores, conductos de gas y conductos de drenaje
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -51 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Propiedades de resistencia 173 lb-f/in
Esterilidad No estéril
Color Clear
Dureza 56 (Shore A)
Flexibility 16 mm bend radius
Presión máxima 2 bar a 20 °C
Nivel de vacío 29.9 in. Hg (at 73°F)
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 75 °C
Tipo de producto Tubing