Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Tubing
Tygon™ E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
Marca: Saint Gobain Life Sciences ACF00062
Detalles adicionales : Peso : 0.92000kg
Descripción
Es fácil doblarlos en curvas de radio pronunciadas sin envejecimiento y sin contaminación transparentes siguen siendo flexibles hasta – 43 °C 25,4 mm × 3,2 mm (calibre × pared) TygonEspecificaciones
Tubing | |
Autoclavable | |
25.4 mm | |
31.8 mm | |
15 m | |
3.175 mm | |
-51°F | |
20 Pk. | |
Non-sterile | |
56 (Shore A) | |
12 psi | |
165°F |
FDA, NSF 51, EU Food, Japan Food, California Prop 65, USP Class VI | |
1 in. | |
PVC | |
50 ft. | |
0.125 in. | |
Food and beverage dispensing | |
-46°C | |
173 lb-f/in | |
Clear | |
144 mm bend radius | |
5 in. Hg (at 73°F) | |
74°C |