Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ 3350
Use this tubing for biopharmaceutical applications. Versilic™ Silicone Tubing is biologically inert and does not inhibit cell culture. Stays flexible down to -50°C and maintains its chemical, mechanical and electrical performance up to +200°C.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 761150
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Silicona curada al peróxido
- Neutralidad biológica
- Marcado FDA/BfR, CE
- Farmacopeas estadounidense y europea
- Resistencia a la temperatura: - 50 °C /+ 200 °C
- Dureza: 60 shore
Especificaciones
Tubing | |
0.98 in. | |
Silicona | |
32.8 ft. | |
0.2 in. | |
-50 °C | |
de 200 °C |
Farmacopea de la UE, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 | |
25 mm | |
35 mm | |
10 m | |
5 mm | |
60 (Shore A) |