Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ 3350
Use this tubing for biopharmaceutical applications. Versilic™ Silicone Tubing is biologically inert and does not inhibit cell culture. Stays flexible down to -50°C and maintains its chemical, mechanical and electrical performance up to +200°C.
103.00€ - 423.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Farmacopea de la UE, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
Dureza | 60 (Shore A) |
MaxOperatingTempMetric | de 200 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10144494
|
Saint Gobain Life Sciences
760180 |
2 mm | 6 mm | 2 mm | 50 m |
143.00€
50 metros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15321131
|
Saint Gobain Life Sciences
760220 |
3 mm | 5,5 mm | 1,25 mm | 50 m |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10811081
|
Saint Gobain Life Sciences
760250 |
3 mm | 7 mm | 2 mm | 50 m |
159.00€
50 metros |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13223539
|
Saint Gobain Life Sciences
760430 |
5 mm | 9 mm | 4 mm | 25 m |
111.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11799128
|
Saint Gobain Life Sciences
760810 |
10 mm | 18 mm | 4 mm | 25 m |
404.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12385829
|
Saint Gobain Life Sciences
761150 |
25 mm | 35 mm | 5 mm | 10 m |
423.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Meets the European Pharmacopoeia requirements for silicone elastomer for closures and tubing, USP Class VI biological tests and ISO 10993 biocompatibility (systemic toxicity, irritation, sensitization, citotoxicity, hemocompatibility and Ames test)
- Meets FDA and BfR positive lists as well as food grade tests according to EC directives
- This CE marked tubing is a non-invasive medical device
- May be used for contact up to 29 days
- Peroxide-cured silicone
- Biological neutrality
- FDA/BfR
- US and European Pharmacopoeia
- Temperature resistance -50 to +200°C
Especificaciones
Tubing | |
-50 °C | |
de 200 °C |
Farmacopea de la UE, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 | |
60 (Shore A) |