Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ 3350
Use this tubing for biopharmaceutical applications. Versilic™ Silicone Tubing is biologically inert and does not inhibit cell culture. Stays flexible down to -50°C and maintains its chemical, mechanical and electrical performance up to +200°C.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 760810
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11799128
  • 404.00€ / 25 metros
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Silicona curada al peróxido
  • Neutralidad biológica
  • Marcado FDA/BfR, CE
  • Farmacopeas estadounidense y europea
  • Resistencia a la temperatura: - 50 °C /+ 200 °C
  • Dureza: 60 shore
Especificaciones
Especificaciones
Tubing
0.39 in.
Versilic
82 ft.
0.16 in.
-50 °C
60 (Shore A)
Farmacopea de la UE, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993
10 mm
18 mm
25 m
4 mm
1/pack
de 200 °C