Learn More
Heidolph instruments Tygon™ 2001 (Food) Tubing
Especially suited for use in the food industry. Heidolph™ Tygon™ 2001 Food Tubing works well with products having high fat content.
Marca: Heidolph instruments 525-84000-00
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol.
- Resistentes al ozono y a los rayos UV.
- Extremadamente resistentes a productos químicos.
- Adecuados para el uso de disolventes polares.
- Sin plastificante ni aceite.
- Vida flexible superior en bombas peristálticas.
- Translúcidos para facilitar la inspección visual.
- Flexibilidad excepcional.
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Esterilizable en autoclave | |
Tygon para alimentos | |
1,6 mm | |
Extremadamente resistentes a productos químicos, adecuados para su uso con disolventes polares, plastificadores y exentos de aceite, vida flexible superior en bombas peristálticas, translúcidos para facilitar la inspección visual, flexibilidad excepcional. | |
No estéril | |
8,8 m de agua | |
Transparente | |
Buena |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA (21 CFR 177.2600) y GLP | |
1,7 mm | |
4,9 mm | |
bomba | |
-78 °C | |
Esterilizable en autoclave durante 30 min (a 1 bar, irradiación o con óxido de etileno). | |
No son adecuados para el valor Hei-Flow 06 del motor de la bomba. | |
Tiempo continuo/corto a 0,7/1,7 bar | |
de 71 °C |