Descripción
- Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol.
- Resistentes al ozono y a los rayos UV.
- Extremadamente resistentes a productos químicos.
- Adecuados para el uso de disolventes polares.
- Sin plastificante ni aceite.
- Vida flexible superior en bombas peristálticas.
- Translúcidos para facilitar la inspección visual.
- Flexibilidad excepcional.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 4,0 mm |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Esterilidad | No estéril |