Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en paralelo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Junta cónica estándar:
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Matraces de destilación
- Con cuello lateral paralelo
- Con juntas cónicas esmeriladas
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1 L |
Material | Vidrio Duran |
Junta cónica estándar | Cuello lateral NS 14/23 |
Diámetro exterior (métrico) | 131 mm |
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en paralelo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido