Learn More
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever with Rare Earth Core
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever with Rare Earth Core are used to retrieve stir bars from mixing containers. The PTFE stir bar retriever is chemically resistant, inert, and leak-free. Uses Samarium-Cobalt magnets at its core.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Inerte y a prueba de fugas
- Moldeado en PTFE puro aprobado por la FDA
- Imán Alnico V
- Esterilizable en autoclave
- Para barras de agitación gigantes
Especificaciones
18 mm | |
Blanco | |
PTFE con núcleo magnético de tierras raras | |
350 mm |
Recuperador de barra de agitación de PTFE turbo con núcleo de tierras raras para barras de agitación gigantes | |
1 | |
Para la retirada de barras de agitación gigantes de los recipientes de todo tipo |