Learn More
Palintest™ Tubo de ensayo de reactivo para COD con mercurio para muestras de cloruro elevado
Suitable for working with samples with very high chloride levels, this high chloride formulation (2M), is ideal for working in laboratory and other types of scientific environments.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Muestras con contenido alto de cloruro, como demanda química de oxígeno (COD) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Fotométrico o espectrofotómetro UV Vis |
Incluye | Demanda química de oxígeno (COD) |
Nº de pruebas | 25 |
Tipo | Tubo de reactivo para COD |
Descripción
- The mercury free formulation is recommended for general use
- The mercuric sulfate formulation (M) is provided for use in standard procedures which require the suppression of interference due to moderate levels of chloride
- The high chloride formulation (2M) provides much higher levels of chloride suppression and is suitable for working with samples with very high chloride levels
- The new M/C formulation with mercuric sulfate is specifically for use in non-Palintest™ instruments
Especificaciones
Muestras con contenido alto de cloruro, como demanda química de oxígeno (COD) | |
Demanda química de oxígeno (COD) | |
Tubo de reactivo para COD |
Fotométrico o espectrofotómetro UV Vis | |
25 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P391-Recoger el vertido.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.