Learn More
Palintest™ Tubo de ensayo de reactivo para COD con mercurio para muestras de cloruro elevado
Descripción
- Esta formulación sin mercurio se recomienda para uso general
- La formulación de sulfato de mercurio (M) se ofrece para su uso en procedimientos estándar que requieren la supresión de interferencias debidas a niveles moderados de cloruro
- La formulación de cloruro elevado (2M) ofrece niveles mucho más altos de supresión de cloruro y es adecuada para trabajar con muestras con niveles de cloruro muy altos
- La nueva formulación de M/C con sulfato de mercurio es específicamente adecuada para su uso en instrumentos que no sean Palintest™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras con contenido alto de cloruro, como demanda química de oxígeno (COD) |
| Para utilizar con (equipo) | Fotométrico o espectrofotómetro UV Vis |
| Incluye | Demanda química de oxígeno (COD) |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | De 0 a 150 mg/l |
| Tipo | Tubo de reactivo para COD |