Learn More
Palintest™ Tubo de ensayo de reactivo para COD con mercurio para muestras de cloruro elevado
Código de producto. 11938937
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 0 a 150 mg/l
De 0 a 20000 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
11938937 De 0 a 20000 mg/l paquete de 24
11918937 De 0 a 150 mg/l paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11938937 Proveedor Palintest™ N.º de proveedor PL467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.96€
    100.43€ / paquete de 24
    Ahorro 13.53€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Adecuada para trabajar con muestras con niveles de cloruro muy altos, esta formulación de cloruro elevado (2M) es ideal para trabajar en laboratorios y otros tipos de entornos científicos.
  • Esta formulación sin mercurio se recomienda para uso general 
  • La formulación de sulfato de mercurio (M) se ofrece para su uso en procedimientos estándar que requieren la supresión de interferencias debidas a niveles moderados de cloruro
  • La formulación de cloruro elevado (2M) ofrece niveles mucho más altos de supresión de cloruro y es adecuada para trabajar con muestras con niveles de cloruro muy altos
  • La nueva formulación de M/C con sulfato de mercurio es específicamente adecuada para su uso en instrumentos que no sean Palintest™
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Muestras con contenido alto de cloruro, como demanda química de oxígeno (COD)
Para utilizar con (equipo) Fotométrico o espectrofotómetro UV Vis
Incluye Demanda química de oxígeno (COD)
Nº de pruebas 25
temp De 0 a 20000 mg/l
Tipo Tubo de reactivo para COD