Learn More
Brand™ Tubo con gradilla individual
Compatibles con microplacas estándar y adecuados para utilizarse con micropipetas multicanal. Los tubos con gradillas BRAND™ son ideales para ensayos biológicos, como PCR*, estudios de captación celular, RIA y EIA.
Marca: Brand™ 781510
77.20 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
Descripción
- Excepto los tapones de polietileno, todo el conjunto, tubos y gradilla de polipropileno, es esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 min
- Compatibles con microplacas estándar y adecuados para utilizarse con pipetas multicanal
- Tamaño de los tubos: 8,8 mm de diámetro exterior, 45 mm de altura. Ideales para ensayos biológicos, como PCR*, estudios de captación celular, RIA y EIA.
Especificaciones
8,8mm | |
Sí | |
Polipropileno | |
45 mm | |
10 unidades de 12 tiras con 8 tubos | |
No estéril |
Polietileno | |
1.2mL | |
Ideal para ensayos biológicos, como PCR, estudios de captación celular, RIA y EIA. | |
Paquete de 960 | |
121 °C |