Learn More
Brand™ Tubos envasados en gradilla
Código de producto. p-8011233 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
10 unidades con 96 tubos individuales
10 unidades de 12 tiras con 8 tubos
960/paquete
Tiras de 8 tubos, pack de 120
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 960
Código de producto. Envase unitSize
10039960 Tiras de 8 tubos, pack de 120 paquete de 120
10131441 10 unidades de 12 tiras con 8 tubos paquete de 960
10121441 10 unidades con 96 tubos individuales paquete de 960
10395181 960/paquete paquete de 960
4 options
Código de producto. 10039960
Marca: Brand™ 781525
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibles con microplacas estándar y adecuados para utilizarse con micropipetas multicanal. Los tubos con gradillas BRAND™ son ideales para ensayos biológicos, como PCR*, estudios de captación celular, RIA y EIA.
  • Excepto los tapones de polietileno, todo el conjunto, tubos y gradilla de polipropileno, es esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 min
  • Compatibles con microplacas estándar y adecuados para utilizarse con pipetas multicanal
  • Tamaño de los tubos: 8,8 mm de diámetro exterior, 45 mm de altura. Ideales para ensayos biológicos, como PCR*, estudios de captación celular, RIA y EIA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 1.2mL
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para ensayos biológicos, como PCR, estudios de captación celular, RIA y EIA.
Altura (métrico) 45 mm
N.° por paquete 120/paq.
Envase Tiras de 8 tubos, pack de 120
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 8,8mm