Learn More
Scientific Industries SI™ Tube Rack
Accommodates up to 10 tubes of any material. up to 29mm diameter. Scientific Industries SI™ Tube Rack is for use with Vortex-Genie™ MAX.
Marca:  Scientific Industries SI™ SI-MX020
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547355
  • 309.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Admite hasta 10 tubos
  • Para usar con Vortex-Genie™ MAX
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de 29 mm de diámetro
20
2/paq.