Learn More
Scientific Industries SI™ Tube Rack
Accommodates up to 10 tubes of any material. up to 29mm diameter. Scientific Industries SI™ Tube Rack is for use with Vortex-Genie™ MAX.
157.00€ - 309.00€
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15537355
|
Scientific Industries SI™
SI-MX010 |
10 | 1 unidad |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15547355
|
Scientific Industries SI™
SI-MX020 |
20 | 2/paq. |
309.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Holds up to 10 tubes
- For use with Vortex-Genie™ MAX
Especificaciones
Tubos de 29 mm de diámetro |