Learn More
TTLL10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 26014-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16824545
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Inactive polyglycylase.
Especificaciones
Especificaciones
TTLL10
Polyclonal
Unconjugated
TTLL10
Inactive polyglycylase TTLL10, TTLL10, TTLL5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
254173, 298692, 330010
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A4Q9F3, Q5XI57, Q6ZVT0
TTLL10
TTLL10 Fusion Protein Ag23258
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human