Learn More
TTLL10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TTLL10 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824545
|
Proteintech
26014-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814545
|
Proteintech
26014-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inactive polyglycylase.Especificaciones
TTLL10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
A4Q9F3, Q5XI57, Q6ZVT0 | |
254173, 298692, 330010 | |
TTLL10 Fusion Protein Ag23258 | |
Primary | |
-20°C | |
TTLL10 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Inactive polyglycylase TTLL10, TTLL10, TTLL5 | |
TTLL10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |