Learn More
Heathrow Scientific True North™ Vial Criogénico 2.0 mL
El diseño innovador del Vial CriogénicoTrue North™ ahorra espacio en su congelador. Los viales son no pirogénicos, no citotóxicos, y libre de Dnase, RNase.
Marca: Heathrow Scientific HS23202N
248.29 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21901" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Vial de polipropileno resistente a pinchazos/roturas
- Junta de la tapa de silicona y tapa facetada de fácil agarre patentada con giro 1,5 ergonómico para abrir y cerrar
- La tapa enrasada ahorra espacio durante el almacenamiento
- Área de escritura impresa y graduaciones
- Envasados estériles en bolsas resellables
- Incluye certificado de esterilidad trazable
- Recomendado para congeladores mecánicos y fase de vapor LN2 (-196°)
- Desechables
Especificaciones
Vial criogénico | |
Esterilidad trazable | |
2,0 ml | |
Polipropileno | |
Congelador mecánico | |
500 | |
Sí | |
Estéril | |
Sí | |
Sí | |
Junta de la tapa de silicona |
Natural | |
Natural | |
Con faldón | |
Fase de vapor LN2 | |
12 mm | |
50 | |
Sí, hasta -196 °C | |
Sí | |
Silicona | |
49 mm |