Learn More
Heathrow Scientific True North™ Vial Criogénico 2.0 mL
El diseño innovador del Vial CriogénicoTrue North™ ahorra espacio en su congelador. Los viales son no pirogénicos, no citotóxicos, y libre de Dnase, RNase.
271.00€ - 286.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Vial criogénico |
---|---|
Color | Natural |
Certificaciones/conformidad | Esterilidad trazable |
Capacidad (métrico) | 2,0 ml |
Forma del fondo | Con faldón |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16320746
|
Heathrow Scientific
HS23202A |
Surtido, azul |
286.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15939105
|
Heathrow Scientific
HS23202N |
Natural |
271.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Vial criogénico | |
Esterilidad trazable | |
Con faldón | |
Fase de vapor LN2 | |
12 mm | |
50 | |
Sí, hasta -196 °C | |
Sí | |
Silicona | |
49 mm |
Natural | |
2,0 ml | |
Polipropileno | |
Congelador mecánico | |
500 | |
Sí | |
Estéril | |
Sí | |
Sí | |
Junta de la tapa de silicona |