Learn More
(Trimetilsililo)metillitio, solución de 0,7 M (al 10 % de peso) en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10183064
(Trimetilsililo)metillitio, solución de 0,7 M (al 10 % de peso) en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183064 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
800 mL, 800 ML
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Código de producto. 10183064
Marca: Thermo Scientific Acros 377458000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1822-00-0 | C4H11LiSi | 94.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)methyllithium
Nombre de nota 0.8M (12 wt%) solution in hexanes
CAS 1822-00-0, 92112-69-1, 92112-69-1
% mín. CAS 7.0, 86.0
% máx. CAS 14.0, 93.0
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 0.6500g/mL
Punto de ebullición 65.0°C to 70.0°C
Temperatura de inflamación −40°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal envasado en una lata de estaño
Fórmula molecular C4H11LiSi
Fórmula lineal LiCH2Si(CH3)3
Número MDL MFCD00010747
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.65
Sinónimo trimethylsilyl methyllithium, trimethylsilyl methyl lithium, lich2sime3, pubchem18144, tms-ch2li, lithiomethyltrimethylsilane, acmc-1bvf0, trimethylsilylmethyl lithium
Clave InChI KVWLUDFGXDFFON-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[CH2-]
Nombre IUPAC litio; metanidil (trimetil)silano
Peso molecular (g/mol) 94.16
PubChem CID 3482579
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.16
Porcentaje de pureza 7 to 14 wt%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0455702 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/08/2025 Código de producto377451000,377458000
Número de loteA0463815 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/06/2025 Código de producto377451000,377458000
Número de loteA0463815 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Código de producto377451000,377458000
Número de loteA0455702 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Código de producto377451000,377458000
Número de loteA0445531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Código de producto377451000,377458000
RUO – Research Use Only
Título del producto
(Trimetilsililo)metillitio, solución de 0,7 M (al 10 % de peso) en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >