Learn More
Trimetilamina, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
93.70€ - 244.00€
CAS | 75-50-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H9N |
Peso molecular (g/mol) | 59.11 |
Número MDL | MFCD00008327 |
Clave InChI | GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 |
PubChem CID | 1146 |
ChEBI | CHEBI:18139 |
Nombre IUPAC | N,N-dimetilmetanamina |
SMILES | CN(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15465667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32899.AE |
100 mL |
93.70€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15475667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32899.AP |
500 mL |
244.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesComplejos de trimetilamina de alano como precursores para la deposición química de vapor de aluminio a baja presión. Se descubrió que la trimetilamina no era adecuada como agente para diferenciar entre los sitios de Lewis y Brpinsted porque se absorbe disociativamente y es, por lo tanto, útil para los efectos perturbadores. Los derivados de colina fabricados a partir de TMA se utilizan en la medicación de trastornos hepáticos. Se utiliza directamente como aglutinante ácido en la fabricación de sulfamidas. El aditivo de alimentación para animales y aves de corral, como el cloruro de colina, se fabrica a partir de TMA. Se utiliza en la fabricación de sales de amonio cuaternario de alquilo. Para la fabricación resinas de intercambio iónico a base de poliestireno clorometilado.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua, también soluble en la mayoría de disolventes orgánicos (como metanol y etanol).
Notas
Higroscópica. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
75-50-3 | |
59.11 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
1146 | |
N,N-dimetilmetanamina |
C3H9N | |
MFCD00008327 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
CHEBI:18139 | |
CN(C)C |
Especificaciones
Trimethylamine | |
0.85 | |
(CH3)3N | |
UN1993 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimetilmetanamina | |
1146 | |
59.11 |
75-50-3 | |
C3H9N | |
MFCD00008327 | |
Hygroscopic | |
Easily soluble in water,also soluble in most organic solvents (such as methanol and ethanol). | |
CN(C)C | |
59.11 | |
CHEBI:18139 | |
1M soln. in THF |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H224-H318-H302-H332-H335-H315
Extremely flammable liquid and vapor.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-875-0
missing translation for 'rtecsNumber' : PA0350000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
RUO – Research Use Only