Learn More
Trimetilamina, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465667 100 mL 100 ml
15475667 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32899.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Complejos de trimetilamina de alano como precursores para la deposición química de vapor de aluminio a baja presión. Se descubrió que la trimetilamina no era adecuada como agente para diferenciar entre los sitios de Lewis y Brpinsted porque se absorbe disociativamente y es, por lo tanto, útil para los efectos perturbadores. Los derivados de colina fabricados a partir de TMA se utilizan en la medicación de trastornos hepáticos. Se utiliza directamente como aglutinante ácido en la fabricación de sulfamidas. El aditivo de alimentación para animales y aves de corral, como el cloruro de colina, se fabrica a partir de TMA. Se utiliza en la fabricación de sales de amonio cuaternario de alquilo. Para la fabricación resinas de intercambio iónico a base de poliestireno clorometilado.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua, también soluble en la mayoría de disolventes orgánicos (como metanol y etanol).
Notas
Higroscópica. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-50-3
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Número MDL MFCD00008327
Clave InChI GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
Nombre IUPAC N,N-dimetilmetanamina
SMILES CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine
Densidad 0.85
Fórmula lineal (CH3)3N
Cantidad 100 mL
Número UN UN1993
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Easily soluble in water,also soluble in most organic solvents (such as methanol and ethanol).
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylamine, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Trimethylamine