Learn More
Abnova™ TRIM25 (Human) Recombinant Protein
Human TRIM25 partial ORF ( NP_005073, 211 a.a. - 310 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca: Abnova™ H00007706-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
- Sequence: SQINGASRALDDVRNRQQDVRMTANRKVEQLQQEYTEMKALLDASETTSTRKIKEEEKRVNSKFDTIYQILLKKKSEIQTLKEEIEQSLTKRDEFEFLEK
Especificaciones
NP_005073 | |
tripartite motif-containing 25 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TRIM25 | |
GST |
7706 | |
Wheat germ expression system | |
25 μg | |
EFP, RNF147, Z147, ZNF147 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
Seguridad y manipulación
- TRIM25 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: tris-HCl, reduced glutathione