Learn More
Abnova™ TRIB3 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00057761-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16192963
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH27484
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
65.12
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MRATPLAAPAGSLSRKKRLELDDNLDTERPVQKRARSGPQPRLPPCLLPLSPPTAPDRATAVATASRLGPYVLLEPEEGGRAYRALHCPTGTEYTCKVYPVQEALAVLEPYARLPPHKHVARPTEVLAGTQLLYAFFTRTHGDMHSLVRSRHRIPEPEAAVLFRQMATALAHCHQHGLVLRDLKLCRFVFADRERKKLVLENLEDSCVLTGPDDSLWDKHACPAYVGPEILSSRASYSGKAADVWSLGVALFTMLAGHYPFQDSEPVLLFGKIRRGAYALPAGLSAPARCLVRCLLRREPAERLTATGILLHPWLRQDPMPLAPTRSHLWEAAQVVPDGLGLDEAREEEGDREVVLYG
C20orf97/NIPK/SINK/SKIP3/TRB3
TRIB3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
57761
TRIB3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TRIB3
Human
Recombinant
Solution