Learn More
BRAND™ Triangular Wedge-Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
An excellent option for liquid agitation in the laboratory.
Marca: BRAND™ 137812
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
- Ideal para disolver sólidos y mezclar sedimentos debido a la acción de raspado
- La superficie angular produce una gran turbulencia incluso a bajas velocidades
- Se suministra en un paquete de 10
Especificaciones
14 mm | |
10/Paq. | |
25 mm |
Forma de cuña triangular | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Triangular |