Learn More
Masterflex™ Transparent Vinyl Tubing
Marca: Masterflex™ 06405-20
Detalles adicionales : Peso : 6.96000kg
Especificaciones
Compatible con GMP | |
Vinilo | |
15,24 m | |
Uso de laboratorio general | |
1/pack | |
41 psi |
12,8 mm | |
19,1 mm | |
3,2 mm | |
-43 °C | |
Transparente | |
de 82 °C |