Learn More
Masterflex™ Transparent Vinyl Tubing
35.95€ - 244.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Compatible con GMP |
---|---|
Material | Vinilo |
Longitud global (métrico) | 15,24 m |
Para utilizar con (aplicación) | Uso de laboratorio general |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -43 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15320614
|
Masterflex™
06405-36 |
25,4 mm |
244.00€
50 pies |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13024847
|
Masterflex™
06405-02 |
3,2 mm |
35.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15330614
|
Masterflex™
06405-20 |
12,8 mm |
138.00€
50 pies |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Compatible con GMP | |
15,24 m | |
-43 °C | |
Transparente |
Vinilo | |
Uso de laboratorio general | |
1/pack | |
de 82 °C |