Learn More
Kartell™ Tubos flexibles K30 de PVC transparente
Flexible and transparent hoses for liquids transfer.
Marca: Kartell™ 0389100
Detalles adicionales : Peso : 0.32400kg
Descripción
- Fabricadas con PVC atóxico
- Sin cadmio
- Temperatura de 50 °C
Especificaciones
4 x 6 mm | |
PVC | |
Adecuadas para la transferencia de líquidos | |
1/pack | |
Los tubos |
Esterilizable en autoclave | |
20 m | |
-5 °C | |
Transparente | |
De – 5 a 50 °C |