Learn More
Kartell™ Tubos flexibles K30 de PVC transparente
Description
- Fabricadas con PVC atóxico
- Sin cadmio
- Temperatura de 50 °C
Specifications
Specifications
| Descripción | 3 x 5 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PVC |
| Longitud global (métrico) | 20 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuadas para la transferencia de líquidos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -5 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Color | Transparente |
| Flexibility | Los tubos |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 50 °C |