Learn More
BrandTech™ VITALAB™ Polypropylene Sample Vials with Snap-On Caps
These Polypropylene Sample Vials with Snap-On Caps are perfectly suited for the collection, storage and transport of samples in the laboratory.
Marca: BrandTech™ 130494
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Transparente
- Tapones a presión y cuerpo del vial de PP
- Excelente resistencia a alcoholes, aldehídos, álcalis y ácidos
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno | |
10 | |
Polipropileno | |
62 mm | |
GL 56 |
54 mm | |
90 mL | |
125 °C máx. | |
Tapón de rosca | |
Recipiente de muestras |