Learn More
BrandTech™ Viales para muestras de polipropileno Vitalab™ con tapones a presión
Click to view available options
Volumen (métrico):
60 mL
90 mL
180 mL
Altura (métrico):
62 mm
90 mm
112 mm
Tamaño del tapón:
GL 40
GL 56
Diámetro exterior (imperial):
38 mm
54 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Transparente
- Tapones a presión y cuerpo del vial de PP
- Excelente resistencia a alcoholes, aldehídos, álcalis y ácidos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 38 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 60 mL |
| N.° por paquete | 10 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 125 °C máx. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Tipo | Recipiente de muestras |
| Mostrar más |