Learn More
VITLAB™ Transparent LDPE Narrow Mouth Bottles
46.35€ - 59.90€
Especificaciones
Tipo de tapón | Screw Cap |
---|---|
Tipo de producto | Bottle |
Material | LDPE |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10342702
|
VITLAB™
94689 |
100 ml | 95 mm |
46.35€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10374354
|
VITLAB™
95189 |
1000 ml | 215 mm |
59.90€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Screw Cap | |
Bottle | |
LDPE | |
Autoclavable |